Få mere at vide
N4,N4-Dimethylcytidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N4,N4-Dimethylcytidine |
| CAS | 13007-43-7 |
| Molekylær formel | C11 H17 N3 O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N4-Dimethylcytidine, N,N-Dimethylcytidine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N3O5/c1-13(2)7-3-4-14(11(18)12-7)10-9(17)8(16)6(5-15)19-10/h3-4,6,8-10,15-17H,5H2,1-2H3/t6-,8-,9-,10-/m1/s1 |
| SMIL | CN(C)C1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC navn | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-4-(dimethylamino)pyrimidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.27 |
| Formel vægt | 271.117 |