Få mere at vide
N4-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-pyrimidine-2,4-diamine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049124
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049124 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049124 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0093.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N4-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-pyrimidine-2,4-diamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N4-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-pyrimidine-2,4-diamine
CAS 92653-78-6
Analyt- eller komponentnavne N4-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-pyrimidine-2,4-diamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H20 N4 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Amino-4-methylamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine, N4-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-pyrimidine-2,4-diamine
InChI formel InChI=1S/C15H20N4O3/c1-17-14-10(8-18-15(16)19-14)5-9-6-11(20-2)13(22-4)12(7-9)21-3/h6-8H,5H2,1-4H3,(H3,16,17,18,19)
SMIL CNc1nc(N)ncc1Cc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2
IUPAC navn 4-N-methyl-5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine
Molekylvægt (g/mol) 304.34
Mængde 25 mg
Formel vægt 304.1535 g/mol