Få mere at vide
N4-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-pyrimidine-2,4-diamine, Mikromol™
Beskrivelse
N4-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-pyrimidine-2,4-diamine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N4-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-pyrimidine-2,4-diamine |
| CAS | 92653-78-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | N4-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-pyrimidine-2,4-diamine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H20 N4 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Amino-4-methylamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine, N4-Methyl-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-pyrimidine-2,4-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N4O3/c1-17-14-10(8-18-15(16)19-14)5-9-6-11(20-2)13(22-4)12(7-9)21-3/h6-8H,5H2,1-4H3,(H3,16,17,18,19) |
| SMIL | CNc1nc(N)ncc1Cc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2 |
| IUPAC navn | 4-N-methyl-5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine |
| Vis mere |