Få mere at vide
N4-Isobutylquinoline-3,4-diamine, Mikromol™
Beskrivelse
N4-Isobutylquinoline-3,4-diamine, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Isobutylamino-3-aminoquinoline |
| CAS | 99010-09-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Isobutylamino-3-aminoquinoline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H17 N3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3,4-Quinolinediamine, N4-(2-methylpropyl)-, 3-Amino-4-(isobutylamino)quinoline, 4-Isobutylamino-3-aminoquinoline, N'-(2-Methylpropyl)quinoline-3,4-diamine, Imiquimod Related Compound E |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3/c1-9(2)7-16-13-10-5-3-4-6-12(10)15-8-11(13)14/h3-6,8-9H,7,14H2,1-2H3,(H,15,16) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)CNc1c(N)cnc2ccccc12 |
| Vis mere |