missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N4-Isobutylquinoline-3,4-diamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
N4-Isobutylquinoline-3,4-diamine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N4-Isobutylquinoline-3,4-diamine Hydrochloride |
| CAS | 935521-01-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | N4-Isobutylquinoline-3,4-diamine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H17 N3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N4-Isobutylquinoline-3,4-diamine Hydrochloride, 3,4-Quinolinediamine, N4-(2-methylpropyl)-, hydrochloride (1:1), Imiquimod Related Compound E as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3.ClH/c1-9(2)7-16-13-10-5-3-4-6-12(10)15-8-11(13)14;/h3-6,8-9H,7,14H2,1-2H3,(H,15,16);1H |
| SMIL | Cl.CC(C)CNc1c(N)cnc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 4-N-(2-methylpropyl)quinoline-3,4-diamine;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?