Få mere at vide
N4-hydroxycytosin (>90%), TRC
Artikelnummer. 30403721
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403721 250 mg
30404920 50 mg
30406308 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30403721 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH805078250MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20555-88-8
Molekylær formel C4H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 127.1
Synonym 6-(Hydroxyamino)-2(1H)-pyrimidinone
IUPAC navn 6-(hydroxyamino)-1H-pyrimidin-2-one
SMIL ONC1=CC=NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N4-Hydroxycytosine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O2/c8-4-5-2-1-3(6-4)7-9/h1-2,9H,(H2,5,6,7,8)
Formel vægt 127.0382