Få mere at vide
N4-Benzoylcytosin, TRC
Artikelnummer. 30340779
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30340779 5 g
1 options
Artikelnummer. 30340779 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2079055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N4-Benzoylcytosine
CAS 26661-13-2
Molekylær formel C11H9N3O2
Mængde 5 g
Synonym N-(2,3-Dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl)benzamide, 4-(Benzoylamino)-2(1H)-pyrimidinone
InChI formel InChI=1S/C11H9N3O2/c15-10(8-4-2-1-3-5-8)13-9-6-7-12-11(16)14-9/h1-7H,(H2,12,13,14,15,16)
SMIL O=C(N1)N=CC=C1NC(C2=CC=CC=C2)=O
IUPAC navn N-(2-oxo-2,3-dihydropyrimidin-4-yl)benzamid
Molekylvægt (g/mol) 215.21
Formel vægt 215.07