Få mere at vide
N4-benzoylcytosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077844 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 15599523
Brand: Thermo Scientific Acros 460540050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 26661-13-2 | C11H9N3O2 | 215.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26661-13-2
Molekylær formel C11H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 215.21
MDL nummer MFCD00239434
InChI nøgle XBDUZBHKKUFFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n4-benzoylcytosine, n-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl benzamide, n-benzoylcytosine, n-4-benzoyl cytosine, benzamide, n-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n-2-oxo-1h-pyrimidin-6-yl benzamide, benzamide, n-2,3-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n-2-oxohydropyrimidin-4-yl benzamide, n-2-oxo-1h-pyrimidin-4-yl benzamide, n-benzoyl cytosine
PubChem CID 309343
IUPAC navn N-(2-oxo-lH-pyrimidin-6-yl)benzamid
SMIL O=C(NC1=CC=NC(=O)N1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N4-Benzoylcytosine
Smeltepunkt >300,0 °C
Elementær analyse 59.86 to max. 62.93% min. Carbon 19.04 to max. 20.01% min. Nitrogen
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 5 g
Formel vægt 215.21
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N4-Benzoylcytosine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.