Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N4-Benzoylcytosine |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Elementær analyse | 59,86 til maks. 62,93% min. Kulstof 19,04 til maks. 20,01% min. Kvælstof |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 215.21 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- N4-Benzoylcytosine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.