Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N4-benzoylcytidin, 99 %
Artikelnummer. 15467079
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467079 5 g 5g
15477079 10 g 10g
15487079 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467079 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65790.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13089-48-0 | C16H17N3O6 | 347.33 g/mol
N-Benzoylcytidin er en nyttig byggesten til oligoribonukleotidsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-benzoylcytidin er en nyttig byggesten til oligoribonukleotidsyntese.
Opløselighed
Opløselig i 1N NaOH ved 10 mg/ml. Også opløseligt
i
methanol eller DMSO Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13089-48-0
Molekylær formel C16H17N3O6
Molekylvægt (g/mol) 347.33
MDL nummer MFCD00010572,MFCD01457402
InChI nøgle BNXBRFDWSPXODM-UHFFFAOYNA-N
Synonym n6-benzoylcytidine, n-1-2r,4r,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-2-oxopyrimidin-4-yl benzamide
PubChem CID 133611947
IUPAC navn N-[1-[(2S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidin-4-yl]benzamid
SMIL OCC1OC(C(O)C1O)N1C=CC(NC(=O)C2=CC=CC=C2)=NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N4-Benzoylcytidine
Smeltepunkt 230°C to 234°C (decomposition)
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in 1N NaOH at 10mg/ml; Also soluble in methanol or DMSO
Optisk rotation +55° (c=0.1 in Methanol)
Formel vægt 347.32
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver