missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N4-Benzoyl-2'-deoxy-5'-O-DMT-cytidin 3'-CE Phosphoramidite, TRC

Artikelnummer. 30331893
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331893 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331893 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2079301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N4-Benzoyl-2’-deoxy-5’-O-DMT-cytidine 3’-CE Phosphoramidite
CAS 102212-98-6
Molekylær formel C46H52N5O8P
Mængde 1 g
Synonym N-Benzoyl-5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-deoxy-cytidine 3'-[2-cyanoethyl bis(1-methylethyl)phosphoramidite], N4-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxycytidine-3'-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N'-diisopropylphosphoramidite], DMT-dC(bz) Phosphoramidite
InChI formel InChI=1S/C46H52N5O8P/c1-32(2)51(33(3)4)60(57-29-13-27-47)59-40-30-43(50-28-26-42(49-45(50)53)48-44(52)34-14-9-7-10-15-34)58-41(40)31-56-46(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(54-5)23-19-36)37-20-24-39(55-6)25-21-37/h7-12,14-26,28,32-33,40-41,43H,13,29-31H2,1-6H3,(H,48,49,52,53)/t40-,41+,43+,60?/m0/s1
SMIL O=C1N(C=CC(NC(C2=CC=CC=C2)=O)=N1)[C@@H]3O[C@@H]([C@H](C3)OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)COC(C4=CC=C(OC)C=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=C(OC)C=C6
IUPAC navn (2R,3S,5R)-5-(4-benzamido-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-2-((bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)tetrahydrofuran-3-yl (2-cyanoethyl) diisopropylfosforamidit
Molekylvægt (g/mol) 833.91
Formel vægt 833.36
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.