missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N4-Anisoyl-2'-deoxycytidine, TRC

Artikelnummer. 30479220
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479220 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479220 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6330501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N4-Anisoyl-2'-deoxycytidine
CAS 48212-99-3
Molekylær formel C17H19N3O6
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O6/c1-25-11-4-2-10(3-5-11)16(23)18-14-6-7-20(17(24)19-14)15-8-12(22)13(9-21)26-15/h2-7,12-13,15,21-22H,8-9H2,1H3,(H,18,19,23,24)/t12-,13+,15+/m0/s1
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=NC(=O)N(C=C2)[C@H]3C[C@@H]([C@H](O3)CO)O
IUPAC navn N-[1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidin-4-yl]-4-methoxybenzamide
Molekylvægt (g/mol) 361.35
Formel vægt 361.1274
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.