Få mere at vide
N4-Acetylsulfadimidin (N4-Acetylsulfamethazin), Mikromol™
Artikelnummer. 30462246
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462246 4 x 25 mg
17992666 25 mg
17971176 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30462246 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1311.0700254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N4-Acetylsulfadimidin (N4-Acetylsulfamethazin), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl Sulfamethazine
CAS 100-90-3
Analyt- eller komponentnavne N-Acetyl Sulfamethazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H16 N4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-[4-[[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, Acetanilide, 4'-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]- (6CI,7CI,8CI), Acetanilide, p-(4,6-dimethyl-2-pyrimidylsulfamyl)- (4CI), 4'-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]acetanilide, Acetylsulfadimidine, Acetylsulfamethazine, N-Acetylsulfamethazine, N-[4-[[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, N4-Acetylsulfadimidine, N4-Acetylsulfamethazine, N4-Acetylsulmet, Sulfamethazine-N4-acetyl
InChI formel InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-9-8-10(2)16-14(15-9)18-22(20,21)13-6-4-12(5-7-13)17-11(3)19/h4-8H,1-3H3,(H,17,19)(H,15,16,18)
Løsningstype Fedt
SMIL CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nc(C)cc(C)n2
IUPAC navn N-[4-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulflamoyl]phenyl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 320.37
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 320,0943 g/mol