Få mere at vide
N4-Acetylcytosin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N4-Acetylcytosine |
| CAS | 14631-20-0 |
| Molekylær formel | C6 H7 N3 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Acetamide','N-(2,3-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl)-, Acetamide','N-(1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl)- (8CI,9CI), Cytosine','N-acetyl- (6CI), N-(2,3-Dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl)acetamide, 2(1H)-Pyrimidinone','4-(acetylamino)-, 4-N-Acetylcytosine, N-Acetylcytosine, N4-Acetylcytosine, NSC 210403 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O2/c1-4(10)8-5-2-3-7-6(11)9-5/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9,10,11) |
| SMIL | CC(=O)NC1=CC=NC(=O)N1 |
| IUPAC navn | N-(2-oxo-1H-pyrimidin-6-yl)acetamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.1387 |
| Formel vægt | 153.0538 |