Få mere at vide
N4-acetylcytosin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051902
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051902 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051902 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1257.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N4-Acetylcytosin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N4-Acetylcytosine
CAS 14631-20-0
Analyt- eller komponentnavne N4-Acetylcytosine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H7 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acetamide, N-(2,3-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl)-, Acetamide, N-(1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl)- (8CI,9CI), Cytosine, N-acetyl- (6CI), N-(2,3-Dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl)acetamide, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-(acetylamino)-, 4-N-Acetylcytosine, N-Acetylcytosine, NSC 210403
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O2/c1-4(10)8-5-2-3-7-6(11)9-5/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9,10,11)
SMIL CC(=O)NC1=CC=NC(=O)N1
IUPAC navn N-(2-oxo-1H-pyrimidin-6-yl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 153.1387
Mængde 25 mg
Formel vægt 153,0538 g/mol