Få mere at vide
N4-(5-Chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N4-(5-Chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26ClN3/c1-4-22(5-2)13-7-8-14(3)21-17-11-12-20-16-10-6-9-15(19)18(16)17/h6,9-12,14H,4-5,7-8,13H2,1-3H3,(H,20,21) |
| Formel vægt | 319.1815 |