Få mere at vide
N4-(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)-N4-methyl-2,4-pyrimidinediamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N4-(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)-N4-methyl-2,4-pyrimidinediamine |
| CAS | 1821666-71-0 |
| Molekylær formel | C14H16N6 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N6/c1-9-11-5-4-10(8-12(11)18-20(9)3)19(2)13-6-7-16-14(15)17-13/h4-8H,1-3H3,(H2,15,16,17) |
| SMIL | CN(c1ccc2c(C)n(C)nc2c1)c3ccnc(N)n3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.32 |