missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N3PT, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497086
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497086 100 mg
16497028 10 mg
16459577 5 mg
16413087 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16497086 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16339

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress N3PT(N3-pyridyl thiamine) is a potent and selective transketolase(TKT) inhibitor (IC50= 22 nM for Apo-TK) both in vitro and in vivo.

N3PT(N3-pyridyl thiamine) is a potent and selective transketolase(TKT) inhibitor (IC50= 22 nM for Apo-TK) both in vitro and in vivo.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N3PT
CAS 13860-66-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H19Cl2N3OS
Mængde 100 mg
Synonym N3-pyridyl thiamine
Opløselighedsinformation DMSO : 2.86 mg/mL (8.50 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC2=CC=C(C)N=C2N.[H]Cl.[Cl-]
Molekylvægt (g/mol) 336.28
Formel vægt 336.28
Procent renhed 98.98%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.