Få mere at vide
MedChemExpress N3-PEG3-CH2COOH
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 233.22 g/mol |
| CAS | 172531-37-2 |
| Indhold og opbevaring | Pure form -20°C 3 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | PROTAC Linker 14 |
| Mål | HBV |