Få mere at vide
N3-Methyltriclabendazole, Mikromol™
Artikelnummer. 30049986
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049986 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049986 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0313.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N3-Methyltriclabendazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N3-Methyltriclabendazole
CAS 145770-89-4
Analyt- eller komponentnavne N3-Methyltriclabendazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H11 Cl3 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-1-methyl-2-(methylthio)-1H-benzimidazole, N3-Methyltriclabendazole
InChI formel InChI=1S/C15H11Cl3N2OS/c1-20-11-6-9(17)13(7-10(11)19-15(20)22-2)21-12-5-3-4-8(16)14(12)18/h3-7H,1-2H3
SMIL CSc1nc2cc(Oc3cccc(Cl)c3Cl)c(Cl)cc2n1C
IUPAC navn 6-chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-1-methyl-2-methylsulfanylbenzimidazole
Molekylvægt (g/mol) 373.68
Mængde 25 mg
Formel vægt 373.676 g/mol