missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N3-Methylthymidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N3-Methylthymidine |
| CAS | 958-74-7 |
| Molekylær formel | C11H16N2O5 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O5/c1-6-4-13(11(17)12(2)10(6)16)9-3-7(15)8(5-14)18-9/h4,7-9,14-15H,3,5H2,1-2H3/t7-,8+,9+/m0/s1 |
| SMIL | CN1C(=O)N(C=C(C)C1=O)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2 |
| IUPAC navn | 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3,5-dimethylpyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.26 |
| Formel vægt | 256.1059 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?