Få mere at vide
N3-Methylalbendazole, Mikromol™
Beskrivelse
N3-Methylalbendazole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N3-Methylalbendazole |
| CAS | 1149360-33-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | N3-Methylalbendazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H17 N3 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-[1-Methyl-6-(propylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-carbamic acid methyl ester, N3-Methylalbendazole |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3O2S/c1-4-7-19-9-5-6-10-11(8-9)16(2)12(14-10)15-13(17)18-3/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3,(H,14,15,17) |
| SMIL | CCCSc1ccc2nc(NC(=O)OC)n(C)c2c1 |
| IUPAC navn | methyl N-(1-methyl-6-propylsulfanylbenzimidazol-2-yl)carbamate |
| Vis mere |