Få mere at vide
N3-Methylalbendazole, Mikromol™
Artikelnummer. 30049538
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049538 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049538 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0382.090025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N3-Methylalbendazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N3-Methylalbendazole
CAS 1149360-33-7
Analyt- eller komponentnavne N3-Methylalbendazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H17 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-[1-Methyl-6-(propylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-carbamic acid methyl ester, N3-Methylalbendazole
InChI formel InChI=1S/C13H17N3O2S/c1-4-7-19-9-5-6-10-11(8-9)16(2)12(14-10)15-13(17)18-3/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3,(H,14,15,17)
SMIL CCCSc1ccc2nc(NC(=O)OC)n(C)c2c1
IUPAC navn methyl N-(1-methyl-6-propylsulfanylbenzimidazol-2-yl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 279.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 279.1041 g/mol