missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N3-(Benzyl-D7)-Adenine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N3-(Benzyl-D7)-Adenine |
| CAS | 147028-87-3 |
| Molekylær formel | C12 D7 H4 N5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6[2H7]benzylaminopurine, 2H-BA, 3-(Phenyl-d5-methyl-d2)-3H-purin-6-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N5/c13-11-10-12(15-7-14-10)17(8-16-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8H,6,13H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2 |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])n2cnc(N)c3ncnc23 |
| IUPAC navn | 3-[dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]purin-6-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.29 |
| Formel vægt | 232.1454 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?