Få mere at vide
N3-Benzyl-2-chloronicotinamide, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10017769 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. 10017769
Brand: Thermo Scientific Acros 438300050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N3-Benzyl-2-chloronicotinamide
CAS 65423-28-1
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 117.6°C to 120.8°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C13H11ClN2O
MDL nummer MFCD00831758
Mængde 5 g
Synonym n-benzyl-2-chloronicotinamide, n3-benzyl-2-chloronicotinamide, nicotinamide, n-benzyl-2-chloro, 2-chloro 3-pyridyl-n-benzylcarboxamide, n-benzyl-2-chloro-nicotinamide, acmc-1b64n, n-phenylmethyl-2-chloronicotinic acid amide, 3-pyridinecarboxamide,2-chloro-n-phenylmethyl
InChI nøgle XSXUVPQJEQBSSO-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC1=NC=CC=C1C(=O)NCC1=CC=CC=C1
IUPAC navn N-benzyl-2-chloropyridine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 246.69
PubChem CID 2794855
Formel vægt 246.7
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N3-Benzyl-2-chloronicotinamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.