Få mere at vide
N3-(6-Methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,3-diamine (Secaquine), TRC
Artikelnummer. 30483540
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483540 100 mg
30471260 25 mg
30481336 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30483540 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM910003100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2732404-25-8
Molekylær formel C15 H21 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 259.347
Synonym Secaquine
IUPAC navn 3-N-(6-methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,3-diamine
SMIL CCC(CCN)Nc1cc(OC)cc2cccnc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N3-(6-Methoxyquinolin-8-Yl)Pentane-1,3-Diamine (Secaquine)
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H21N3O/c1-3-12(6-7-16)18-14-10-13(19-2)9-11-5-4-8-17-15(11)14/h4-5,8-10,12,18H,3,6-7,16H2,1-2H3
Formel vægt 259.168