Få mere at vide
Macherey-Nagel™ N20 aluminiumslukninger
Artikelnummer. 10528271 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farve:
Guld
Sølv
Silver
Septum:
Butyl
Butyl/PTFE
Silikone/PTFE
Farve (forsegling):
Grå
Gray
Hvid/beige
Mørkegrå
Mørkegrå/grå
Type:
Afrivningshætte i midten
Center Tear-off Crimp Cap
Complete Tear-off Crimp Cap
Crimp Cap
Komplet afrivningshætte
Pressure Release Crimp Cap
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 10528271
Brand: Macherey-Nagel™ 70233
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forsegl hætteglas med sikkert med en række krympelukninger. Machenery-Nagel™ N20 aluminiumslukninger leveres med en bred vifte af hættetyper og septummaterialer.
  • Afrivningshætter i midten og fuldstændige afrivningshætter N 20
  • Bimetal krympehætter og magnetiske crimphætter N 20
  • til brug på autosamplere med magnetisk transportsystem–
  • Krympning af bi-metal crimp hætter er mere bekvemt.
  • Alle lukninger nævnt ovenfor fås med silikone / PTFE septa samt med butyl / PTFE septa i forskellige versioner.
  • Ansøgninger over 120° C kræver silikone / PTFE septa.
  • Individuelle septa, propper samt PE-hætter N 20 fås også.
  • Manuelle og elektroniske crimpeværktøjer N 20 fuldender dette produktprogram
Tekniske data
Farve (forsegling) Mørkegrå/grå
Farve Guld
Materiale Aluminium, Butyl gummi, PTFE
Septum Butyl/PTFE
Mængde 100 Pk.
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Type Afrivningshætte i midten