missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N2-Tritylcandesartan, Mikromol™
Beskrivelse
N2-Tritylcandesartan
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Trityl Candesartan |
| CAS | 894806-43-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Trityl Candesartan |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C43 H34 N6 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 2-Ethoxy-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C43H34N6O3/c1-2-52-42-44-38-24-14-23-37(41(50)51)39(38)48(42)29-30-25-27-31(28-26-30)35-21-12-13-22-36(35)40-45-47-49(46-40)43(32-15-6-3-7-16-32,33-17-8-4-9-18-33)34-19-10-5-11-20-34/h3-28H,2,29H2,1H3,(H,50,51) |
| SMIL | CCOc1nc2cccc(C(=O)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn(n5)C(c6ccccc6)(c7ccccc7)c8ccccc8 |
| IUPAC navn | 2-ethoxy-3-[[4-[2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?