missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N2-Trityl Olmesartan Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N2-Tritylolmesartan |
| CAS | 752179-89-8 |
| Molekylær formel | C43 H40 N6 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1H-Imidazole-5-carboxylic acid','4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C43H40N6O3/c1-4-16-37-44-39(42(2,3)52)38(41(50)51)48(37)29-30-25-27-31(28-26-30)35-23-14-15-24-36(35)40-45-47-49(46-40)43(32-17-8-5-9-18-32,33-19-10-6-11-20-33)34-21-12-7-13-22-34/h5-15,17-28,52H,4,16,29H2,1-3H3,(H,50,51) |
| SMIL | CCCc1nc(c(C(=O)O)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn(n4)C(c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7)C(C)(C)O |
| IUPAC navn | 5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-3-[[4-[2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazole-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 688.82 |
| Formel vægt | 688.3162 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?