Få mere at vide
N2-(tert-Butyl)-N4-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30943267
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30943267 5 g 5g
30941192 25 g 25g
30936613 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30943267 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1225395g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N2-(tert-Butyl)-N4-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
CAS 28159-98-0
Molekylær formel C11H19N5S
MDL nummer MFCD01863779
Mængde 5 g
SMIL CSC1=NC(NC(C)(C)C)=NC(NC2CC2)=N1
Molekylvægt (g/mol) 253.37
Procent renhed 95%