missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N2-(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-N8-trifluoroacetyl-L-lysine, TRC

Artikelnummer. 30378343
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378343 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378343 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8916501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N2-(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-N8-trifluoroacetyl-L-
CAS 116169-90-5
Molekylær formel C20 H27 F3 N2 O5
Mængde 1 g
Synonym N2-(1S-Ethoxycarbonyl-3-Phenylpropyl)-N6-Trifluoroacetyl-L-Lysine
InChI formel InChI=1S/C20H27F3N2O5/c1-2-30-18(28)16(12-11-14-8-4-3-5-9-14)25-15(17(26)27)10-6-7-13-24-19(29)20(21,22)23/h3-5,8-9,15-16,25H,2,6-7,10-13H2,1H3,(H,24,29)(H,26,27)/t15-,16-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]-6-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]hexanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 432.43
Formel vægt 432.1872
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.