Få mere at vide
N2-(S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl-L-lysine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N2-(S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl-L-lysine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O4/c17-11-5-4-8-13(15(19)20)18-14(16(21)22)10-9-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-14,18H,4-5,8-11,17H2,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m0/s1 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 308.1736 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |