Få mere at vide
Memmert™ N2 trykreduktionsventil til DIN EN ISO 2503
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Beskrivelse
- Kræver option T6
- Inkluderer gasflaskemonitor
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | ICO50 |
| Type | N2 trykreduktionsventil |