Få mere at vide
N2',N2' ' '-[Dithiobis(1-oxo-3,1-propanediyl)]bis[N2'-deacetyl- maytansine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N2',N2' ' '-[Dithiobis(1-oxo-3,1-propanediyl)]bis[N2'-deacetyl-maytansine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C70H94Cl2N6O20S2/c1-37-19-17-21-51(91-15)69(87)35-49(93-65(85)73-69)39(3)61-67(7,97-61)53(33-57(81)77(11)45-29-43(27-37)31-47(89-13)59(45)71)95-63(83)41(5)75(9)55(79)23-25-99-100-26-24-56(80)76(10)42(6)64(84)96-54-34-58(82)78(12)46-30-44(32-48(90-14)60(46)72)28-38(2)20-18-22-52(92-16)70(88)36-50(94-66(86)74-70)40(4)62-68(54,8)98-62/h17-22,29-32,39-42,49-54,61-62,87-88H,23-28,33-36H2,1-16H3,(H,73,85)(H,74,86)/b21-17+,22-18+,37-19+,38-20+/t39-,40-,41+,42+,49+,50+,51-,52-,53+,54+,61-,62-,67+,68+,69+,70+/m1/s1 |