Få mere at vide
N2,N2-Dimethylguanosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497477
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16497477 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16497477 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113137
MedChemExpress N2,N2-Dimethylguanosine is an urinary nucleoside, a primary degradation product of tRNA.
N2,N2-Dimethylguanosine is an urinary nucleoside, a primary degradation product of tRNA.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N2,N2-Dimethylguanosine
CAS 2140-67-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H17N5O5
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 15 mg/mL (48.19 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(N(C)C)NC3=O)O1)O)O
Molekylvægt (g/mol) 311.29
Formel vægt 311.29
Procent renhed 99.31%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death