missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N2-Methylguanosine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16484508
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16484508 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16484508 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111647

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress N2-methylguanosine is a modified nucleoside that occurs at several specific locations in many tRNA's.

N2-methylguanosine is a modified nucleoside that occurs at several specific locations in many tRNA's.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N2-Methylguanosine
CAS 2140-77-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H15N5O5
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 7.69 mg/mL (25.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.36 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(NC)NC3=O)O1)O)O
Molekylvægt (g/mol) 297.27
Formel vægt 297.27
Procent renhed 98.07%
Grad Research
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.