Få mere at vide
N2-methyl-5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10602643
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10602643 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10334242 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10602643 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD05460EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 25366-22-7
Molekylær formel C4H4F3N3S
Molekylvægt (g/mol) 183.15
MDL nummer MFCD00042321
InChI nøgle ARAFQFMXQDBEPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-methylamino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, n2-methyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-methylamino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, n-methyl-5-trifluoromethyl, 1,3,4-thiadiazol-2-amine,n-methyl-5-trifluoromethyl, methyl 5-trifluoromethyl 1,3,4-thiadiazol-2-yl amine, maybridge1_002895, methyl-5-trifluoromethyl-1,3,4 thiadiazol-2-yl-amine
PubChem CID 2775323
IUPAC navn N-methyl-5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amin
SMIL CNC1=NN=C(S1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1, 3, 4-thiadiazol-2-amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 183.16
Procent renhed 97%