missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N2-Methyl-2’-deoxyguanosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N2-Methyl-2'-deoxyguanosine |
| CAS | 19916-77-9 |
| Molekylær formel | C11H15N5O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2'-Deoxy-N-methylguanosine, INX 09146, N-Methyl-2'-deoxyguanosine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N5O4/c1-12-11-14-9-8(10(19)15-11)13-4-16(9)7-2-5(18)6(3-17)20-7/h4-7,17-18H,2-3H2,1H3,(H2,12,14,15,19)/t5-,6+,7+/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@@H](N(C=N2)C3=C2C(NC(NC)=N3)=O)C[C@@H]1O |
| IUPAC navn | 9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-(methylamino)-1H-purin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.27 |
| Formel vægt | 281.1124 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?