missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N2-Losartanyl-losartan (Losartan Impurity), TRC

Artikelnummer. 30465997
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30465997 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465997 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4706052.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N2-Losartanyl-Losartan
CAS 230971-72-9
Molekylær formel C44 H44 Cl2 N12 O
Mængde 2.5 mg
Synonym 2-Butyl-1-[[2'-[2-[[2-butyl-4-chloro-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl]-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-4-chloro-1H-imidazole-5-methanol, [2-Butyl-1-[[2'-[2-[[2-butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl]-2H-tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl]-4-chloro-1H-imidazol-5-yl]methanol, Losartan Potassium Imp M (EP)
InChI formel InChI=1S/C44H44Cl2N12O/c1-3-5-15-39-47-41(45)37(56(39)25-29-17-21-31(22-18-29)33-11-7-9-13-35(33)43-49-53-54-50-43)27-58-52-44(51-55-58)36-14-10-8-12-34(36)32-23-19-30(20-24-32)26-57-38(28-59)42(46)48-40(57)16-6-4-2/h7-14,17-24,59H,3-6,15-16,25-28H2,1-2H3,(H,49,50,53,54)
SMIL CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn(Cc5c(Cl)nc(CCCC)n5Cc6ccc(cc6)c7ccccc7c8nnn[nH]8)n4
IUPAC navn [2-butyl-3-[[4-[2-[2-[[2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methyl]tetrazol-5-yl]phenyl]phenyl]methyl]-5-chloroimidazol-4-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 827.81
Formel vægt 826.3138
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.