Få mere at vide
N2-Lauroyl-L-glutamine-d23, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N2-Lauroyl-L-glutamine-d23 |
| CAS | 1795786-88-7 |
| Molekylær formel | C17H9D23N2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N2-(1-Oxododecyl-d23)-L-glutamine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32N2O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(21)19-14(17(22)23)12-13-15(18)20/h14H,2-13H2,1H3,(H2,18,20)(H,19,21)(H,22,23)/t14-/m0/s1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-5-amino-5-oxo-2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosadeuteriododecanoylamino)pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.59 |
| Formel vægt | 351.3806 |