Få mere at vide
Thermo Scientific™ N2 Gasvagt
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
3130/3131, 3140/3141 inkubatorer
Beskrivelse
Minimer behovet for hyppigt udskiftning af flasker og reducer risikoen for at løbe tør for gas. Thermo Scientific™ Gasskærme til CO 2 og LN 2 tanke er fabriksinstalleret og indbygget i specificerede CO 2 inkubatorer; angive ved bestilling af kuvøsen. Disse systemer passer diskret inde i kuvøsehuset og interfacer direkte med enhedens strømforsyning og kontrolsystemer.
- Fabriksinstallerede systemer overvåger CO 2 eller N 2 tryk i kildetanke
- Skift automatisk fra en cylinder til en anden, når forsyningen i den første tank er opbrugt (trykket falder under 15psi)
- Hørbare og visuelle alarmer på inkubatorens kontrolpanel advarer om tankskift og når begge tanke er lave
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Gasvagt, N2 |
| Til brug med (udstyr) | 3130/3131, 3140/3141 inkubatorer |
| Belysning | LED |
| Type | Tilbehør, N2 Gas Guard |