missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N2'-Deacetyl-N2'-[3-(methylthio)-1-oxopropyl]-maytansine, TRC

Artikelnummer. 30361888
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361888 1 mg
30357761 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361888 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD1990351MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 912569-84-7
Molekylær formel C36H50ClN3O10S
Molekylvægt (g/mol) 752.31
Synonym S-Me-DM1
IUPAC navn (14S,16S,32S,33S,2R,4S,10E,12E,14R)-86-chloro-14-hydroxy-85,14-dimethoxy-33,2,7,10-tetramethyl-12,6-dioxo-7-aza-1(6,4)-oxazinana-3(2,3)-oxirana-8(1,3)-benzenacyclotetradecaphane-10,12-dien-4-yl N-methyl-N-(3-(methylthio)propanoyl)-L-alaninate
SMIL ClC1=C(N(C)C(C[C@@H]2OC([C@H](C)N(C)C(CCSC)=O)=O)=O)C=C(C=C1OC)C/C(C)=C/C=C/[C@@H](OC)[C@@]3(O)C[C@]([C@H]([C@H]4[C@]2(O4)C)C)([H])OC(N3)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N2'-Deacetyl-N2'-[3-(methylthio)-1-oxopropyl]-maytansine
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C36H50ClN3O10S/c1-20-11-10-12-27(47-8)36(45)19-26(48-34(44)38-36)21(2)32-35(4,50-32)28(49-33(43)22(3)39(5)29(41)13-14-51-9)18-30(42)40(6)24-16-23(15-20)17-25(46-7)31(24)37/h10-12,16-17,21-22,26-28,32,45H,13-15,18-19H2,1-9H3,(H,38,44)/b12-10+,20-11+/t21-,22+,26+,27-,28+,32+,35+,36+/m1/s1
Formel vægt 751.29
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.