Få mere at vide
N2-Boc-D-glutamin, TRC
Artikelnummer. 30346050
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30346050 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30346050 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6561152.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N2-Boc-D-glutamine
CAS 61348-28-5
Molekylær formel C10H18N2O5
Mængde 2.5 g
Synonym N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-glutamine, N-tert-Butoxycarbonyl-D-glutamine
InChI formel InChI=1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/t6-/m1/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC(=O)N)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-5-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentanansyre
Molekylvægt (g/mol) 246.26
Formel vægt 246.1216