Få mere at vide
N2-(Benzyloxycarbonyl)-N6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine, Mikromol™
Artikelnummer. 30050442
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050442 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050442 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0598.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N2-(Benzyloxycarbonyl)-N6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N2-(Benzyloxycarbonyl)-N6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine
CAS 2389-60-8
Analyt- eller komponentnavne N2-(Benzyloxycarbonyl)-N6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H28 N2 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym L-Lysine, N6-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-N2-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, Lysine, N2,N6-dicarboxy-, N2-benzyl N6-tert-butyl ester, L- (7CI,8CI), N6-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N2-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine, (S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-6-(tert-butoxycarbonylamino)hexanoic acid, Cbz-Lys(Boc)-OH, N-α-Benzyloxycarbonyl-N-ε-tert-butoxycarbonyl-L-lysine, N2-Benzyloxycarbonyl-N6-tert-butoxycarbonyl-L-lysine, NSC 164047, Nε-[(tert-Butoxy)carbonyl]-Nα--[(benzyloxy)carbonyl]-L-lysine, Z-Lys(Boc)-OH
InChI formel InChI=1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-17(24)20-12-8-7-11-15(16(22)23)21-18(25)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)/t15-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-2-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 380.4354
Mængde 25 mg
Formel vægt 380.1947 g/mol