missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N2-Acetyl Acyclovir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[9-[(2-Hydroxyethoxy)-methyl]-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl]acetamide |
| CAS | 110104-37-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H13 N5 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-[9-[(2-Hydroxyethoxy)-methyl]-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl]acetamide, Aciclovir Imp. F (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4/c1-6(17)12-10-13-8-7(9(18)14-10)11-4-15(8)5-19-3-2-16/h4,16H,2-3,5H2,1H3,(H2,12,13,14,17,18) |
| SMIL | CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | N-[9-(2-hydroxyethoxymethyl)-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.24 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?