Få mere at vide
N2,9-diacetylguanin, TRC
Artikelnummer. 30351986
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30351986 25 g
1 options
Artikelnummer. 30351986 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD33500025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N 2,9-Diacetylguanine
CAS 3056-33-5
Molekylær formel C9 H9 N5 O3
Mængde 25 g
Synonym Acyclovir Impurity L
InChI formel InChI=1S/C9H9N5O3/c1-4(15)11-9-12-7-6(8(17)13-9)10-3-14(7)5(2)16/h3H,1-2H3,(H2,11,12,13,15,17)
SMIL CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2C(=O)C)C(=O)N1
IUPAC navn N-(9-acetyl-6-oxo-1H-purin-2-yl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 235.2
Formel vægt 235.0705