Få mere at vide
N2-[(3R)-3-Hydroxy-1-oxododecyl]-L-asparaginyl-N1-[(1S)-1-(diethoxymethyl)-3-methylbutyl]-L-glutamamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N2-[(3R)-3-Hydroxy-1-oxododecyl]-L-asparaginyl-N1-[(1S)-1-(diethoxymethyl)-3-methylbutyl]-L-glutamamide |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H59N5O8/c1-6-9-10-11-12-13-14-15-22(37)19-28(40)34-24(20-27(33)39)30(42)35-23(16-17-26(32)38)29(41)36-25(18-21(4)5)31(43-7-2)44-8-3/h21-25,31,37H,6-20H2,1-5H3,(H2,32,38)(H2,33,39)(H,34,40)(H,35,42)(H,36,41)/t22-,23+,24+,25?/m1/s1 |
| Formel vægt | 629.4364 |