missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N2-(3-Aminopropyl)-6,7-dimethoxy-N2-methylquinazoline-2,4-diamine, TRC

Artikelnummer. 30474660
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474660 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474660 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN12055050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-methylpropane-1,3-diamine
CAS 76362-29-3
Molekylær formel C14 H21 N5 O2
Mængde 50 mg
Synonym 2,4-Quinazolinediamine','N2-(3-aminopropyl)-6,7-dimethoxy-N2-methyl-, N2-(3-Aminopropyl)-6,7-dimethoxy-N2-methyl-2,4-quinazolinediamine, 3-[N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-methylamino]-1-propanamine, N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-me
InChI formel InChI=1S/C14H21N5O2/c1-19(6-4-5-15)14-17-10-8-12(21-3)11(20-2)7-9(10)13(16)18-14/h7-8H,4-6,15H2,1-3H3,(H2,16,17,18)
SMIL COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCN
IUPAC navn 2-N-(3-aminopropyl)-6,7-dimethoxy-2-N-methylquinazoline-2,4-diamine
Molekylvægt (g/mol) 291.349
Formel vægt 291.17
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.