missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N2-(2-Chloropyrimidin-4-yl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)pyrimidine-2,4-diamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N2-(2-Chloropyrimidin-4-yl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)pyrimidine-2,4-diamine |
| CAS | 1226500-02-2 |
| Molekylær formel | C26 H23 Cl N10 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N2-(2-Chloropyrimidin-4-yl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)pyrimidine-2,4-diamine, 2,4-Pyrimidinediamine','N2-(2-chloro-4-pyrimidinyl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)- (ACI), N2-(2-Chloro-4-pyrimidinyl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-2,4-pyrimidinediamine (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C26H23ClN10/c1-15-19-7-5-17(13-21(19)33-35(15)3)30-23-9-11-29-26(31-23)37(24-10-12-28-25(27)32-24)18-6-8-20-16(2)36(4)34-22(20)14-18/h5-14H,1-4H3,(H,29,30,31) |
| SMIL | Cc1c2ccc(Nc3ccnc(n3)N(c4ccc5c(C)n(C)nc5c4)c6ccnc(Cl)n6)cc2nn1C |
| IUPAC navn | 2-N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-2-N,4-N-bis(2,3-dimethylindazol-6-yl)pyrimidine-2,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 510.981 |
| Formel vægt | 510.18 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?