missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N2-(2-Chloropyrimidin-4-yl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine, TRC

Artikelnummer. 30409972
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30409972 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30409972 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP210920100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N2-(2-Chloro-4-pyrimidinyl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-N4-methyl-2,4-pyrimidinediamine
CAS 1252927-44-8
Molekylær formel C27 H25 Cl N10
Mængde 100 mg
Synonym N2-(2-Chloropyrimidin-4-yl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine, 2,4-Pyrimidinediamine','N2-(2-chloro-4-pyrimidinyl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-N4-methyl-, N2-(2-Chloro-4-pyrimidinyl)-N2,N4-bis(2,3-dimethyl-2H-indazol-6-yl)-N4-methyl-2,4-pyrimidinediamine
InChI formel InChI=1S/C27H25ClN10/c1-16-20-8-6-18(14-22(20)33-36(16)4)35(3)24-10-13-30-27(32-24)38(25-11-12-29-26(28)31-25)19-7-9-21-17(2)37(5)34-23(21)15-19/h6-15H,1-5H3
SMIL CN(c1ccc2c(C)n(C)nc2c1)c3ccnc(n3)N(c4ccc5c(C)n(C)nc5c4)c6ccnc(Cl)n6
IUPAC navn 2-N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-2-N,4-N-bis(2,3-dimethylindazol-6-yl)-4-N-methylpyrimidine-2,4-diamine
Molekylvægt (g/mol) 525.007
Formel vægt 524.195
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.