missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N2-[1-Deoxy-2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-Beta-D-fructopyranos-1-yl]-L-asparagine, TRC

Artikelnummer. 30360795
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360795 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23252025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N2-[1-Deoxy-2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranos-1-yl]-L-asparagine
CAS 794477-75-1
Molekylær formel C16H26N2O8
Mængde 25 mg
Synonym N2-[1-Deoxy-2,34,5-Bis-O-(1-Methylethylidene)-B-D-Fructopyranos-1-Yl]-L-Asparagine
InChI formel InChI=1S/C16H26N2O8/c1-14(2)23-9-6-22-16(7-18-8(13(20)21)5-10(17)19)12(11(9)24-14)25-15(3,4)26-16/h8-9,11-12,18H,5-7H2,1-4H3,(H2,17,19)(H,20,21)/t8-,9-,11-,12+,16+/m1/s1
SMIL CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CN[C@H](CC(=O)N)C(=O)O)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
IUPAC navn (2R)-2-[[(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxolo[5,4-b:3',5'-e]pyran-3a-yl]methylamino]-4-amino-4-oxobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 374.39
Formel vægt 374.1689
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.