Få mere at vide
Macherey-Nagel™ N13 polypropylen sort 1,3 tykkelse skruelåg
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farve:
Sort
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Polypropylen, PTFE, Silikone |
| Septum | Silikone Hvid / PTFE Rød |
| Tykkelse (metrisk) | 1.3 mm |
| Type | Lukket Top Cap |
| Lukkestørrelse | N13 |